48555-U
Pentachlorophenol
analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
densidade de vapor
9.2 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 211.2 °C)
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 5000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
310 °C (lit.)
pf
165-180 °C (lit.)
densidade
1.978 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6HCl5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
chave InChI
IZUPBVBPLAPZRR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protocolos
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol
HPLC Analysis of Phenols on SUPELCOSIL™ LC-8