33144
Vials, crimp top, serum bottle
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass bottle
Características
autoclavable
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 288 ea
D.E. × A
25 mm × 50 mm
volume
10 mL
conector
thread for 20 mm
Descrição geral
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente