29894-U
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 0.88 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Produtos recomendados
Materiais
metal
Nível de qualidade
Agency
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parâmetros
-25-450 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
151
df
0.88 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
5 m × 0.53 mm
aplicação(ões)
petroleum
tipo de coluna
capillary non-polar
Descrição geral
Application: This rugged metal column is designed for simulated distillation, an application performed in the petroleum industry that reveals the boiling point distribution of a sample.
USP Code: None
Phase:
USP Code: None
Phase:
- Bonded
- Proprietary
- <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
- >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)