29836-U
SLB®-IL60i Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.26 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
Parâmetros
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
313
df
0.26 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.32 mm
Grupo ativo da matriz
Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicação(ões)
food and beverages
tipo de coluna
capillary polar
Categorias relacionadas
Descrição geral
USP Code: None
Phase: Non-bonded; 1,12-di(tripropylphosphonium)dodecane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
Temp. Limits: 35 °C to 280 °C (isothermal or programmed)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Protocolos
ionic liquids can successfully be used as viable GC stationary phases. These consist of two or more organic cations joined by a linkage, and associated with... improved inertness for polar analytes was the inspiration for the development of SLB™-IL (i-series) ionic liquid capillary GC columns. They solve a dilemma.