Key Documents
23204-U
Supelco
Space Saver storage racks
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack), well opening 9.5 mm, pkg of 5 ea
Sinônimo(s):
VIAL RACK,8MM VIALS, 5/CS
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
red polypropylene rack
Características
positions 96 (vials per rack)
embalagem
pkg of 5 ea
suporte C × L × A
183 mm × 125 mm × 23 mm
abertura do poço
9.5 mm
compatibilidade
for use with 6-8 mm diamerter vial (96 vials per rack)
Descrição geral
Economical and convenient storage for samples in your screw cap and crimp seal vials. Can be stacked when empty or full. Autoclavable, 120°C. Each case contains 5 racks.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)