Key Documents
Z722499
Spectrafuge Mini-Centrifuge Replacement Rotors
0.2 mL strip tubes or individual 0.2 mL tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Labnet C1300-RTS
Labnet
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Spectrafuge mini-centrifuge
Categorias relacionadas
Informações legais
Spectrafuge is a trademark of Labnet Intl., Inc.