Documentos Principais
Z646709
BRAND® Transferpette® S starter kits
Macro
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
fabricante/nome comercial
BRAND
BrandTech 704792
Descrição geral
Contains a set of 3 Transferpette S, Digital adjustable volume, 3 filled Tip-Box N and 3 wall/rack mounts.
Includes Transferpette S models D-1000, D-5000 & D-10000
Características e benefícios
• Efficient: one-hand operation• Flexible: ergonomic design for all hand sizes• Reliable: volume-change protection prevents accidental adjustments
Outras notas
BR704792 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Transferpette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)