WH0011074M3
Monoclonal Anti-TRIM31 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C6orf13, Anti-HCG1, Anti-HCGI, Anti-RNF, Anti-tripartite motif-containing 31
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2G11, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM31(11074)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MASGQFVNKLQEEVICPICLDILQKPVTIDCGHNFCLKCITQIGETSCGFFKCPLCKTSVRKNAIRFNSLLRNLVEKIQALQASEVQSKRKEATCPRHQE
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais