WH0003283M1
Monoclonal Anti-HSD3B1 antibody produced in mouse
clone 3C11-D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HSD3B, Anti-HSDB3, Anti-hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C11-D4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSD3B1(3283)
Imunogênio
Sequence
MTGWSCLVTGAGGFLGQRIIRLLVKEKELKEIRVLDKAFGPELREEFSKLQNKTKLTVLEGDILDEPFLKRACQDVSVIIHTACIIDVFGVTHRESIMNVNVKGTQLLLEACVQASVPVFIYTSSIEVAGPNSYKEIIQNGHEEEPLENTWPAPYPHSKKLAEKAVLAANGWNLKNGGTLYTCALRPMYIYGEGSRFLSASINEALNNNGILSSVGKFSTVNPVYVGNVAWAHILALRALQDPKKAPSIRGQFYYISDDTPHQSYDNLNYTLSKEFGLRLDSRWSFPLSLMYWIGFLLEIVSFLLRPIYTYRPPFNRHIVTLSNSVFTFSYKKAQRDLAYKPLYSWEEAKQKTVEWVGSLVDRHKENLKSKTQ
forma física
Informações legais