pf
201-203 °C
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(CC(C)=O)C2=C(O)c3ccc(O)cc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
chave InChI
SKFYEJMLNMTTJA-VIQYUKPQSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3