UC430
1′-Hydroxymidazolam
≥97% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-hydroxymethyl-4H-imidazo[1,5a][1,4]benzodiazepine
About This Item
Produtos recomendados
product name
1′-Hydroxymidazolam,
forma
powder
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ncc2CN=C(c3ccccc3F)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C18H13ClFN3O/c19-11-5-6-16-14(7-11)18(13-3-1-2-4-15(13)20)22-9-12-8-21-17(10-24)23(12)16/h1-8,24H,9-10H2
chave InChI
QHSMEGADRFZVNE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3