Key Documents
T7379
Sigma-Aldrich
Glyceryl trielaidate
≥99%
Sinônimo(s):
TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Glycerol 1,2,3-tri(trans-9-octadecenoate), Trielaidin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C57H104O6
Número CAS:
Peso molecular:
885.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant oil (sunflower)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25+,29-26+,30-27+
chave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1