Key Documents
T4897
Sigma-Aldrich
Thrombin from rabbit plasma
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.61
fonte biológica
rabbit plasma
Nível de qualidade
forma
solid
atividade específica
≥500 units/mg protein
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
rabbit ... F2(100009146)
Definição da unidade
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard.
Nota de análise
The NIH assay procedure uses 0.2 ml diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 ml of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Outras notas
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
T7513
Trombina
Trombina lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
T4393
Trombina
Trombina lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sigma-Aldrich
T1063
Trombina
Trombina lyophilized powder, ≥1,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Sigma-Aldrich
T7009
Trombina
Artigos
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.