Key Documents
T3196
Sigma-Aldrich
Heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin
>95%
Sinônimo(s):
β-Cyclodextrin heptakis(2,3,6-tri-O-benzoate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C182H154O56
Peso molecular:
3237.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
>95%
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Aplicação
For capillary electrophoresis
Outras notas
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3