Documentos
SYNP191001
Synthware class A single volume pipet
bottle capacity 1 mL, borosilicate glass 3.3
Sinônimo(s):
Synthware P191001, Pasteur pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech P191001
capacidade do frasco
1 mL
Descrição geral
Pipets, Single Volume, Class A, 1mL
Aplicação
kemetch; synthware; pipet; volumetric; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.