Key Documents
SYNF819250SN
Synthware Volumetric flask, Class A with PFTE stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 250 mL
Sinônimo(s):
Synthware F819250SN, measuring flask, graduated flask
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE
borosilicate glass 3.3
Características
class A
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech F819250SN
capacidade
250 mL
Descrição geral
Volumetric Flask, Heavy Wall, 250mL, Class A, #19 PTFE Stopper
Aplicação
kemetch; synthware; flask; volumetric flask; class a
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.