SRP8057
Tim-4 (human): FC (human)
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
T-cell membrane protein 4, TIM4, TIMD4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in CHO cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
monomer 58 kDa by calculation
embalagem
pkg of 100 μg
Impurezas
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
cor
white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... TIMD4(91937)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2