SRP6359
FGF14 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FGF-14, FHF-4, FHF4, Fibroblast growth factor 14 isoform 1A, SCA27
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
liquid
peso molecular
30 kDa (271 aa, 1-247 aa + His Tag)
embalagem
pkg of 50 μg
concentração
0.25 mg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FGF14(2259)
Descrição geral
forma física
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3