SRP6262
VEGFR1/Flt-1 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
FLT, VEGFR1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
6-His tagged (N-terminus)
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
peso molecular
calculated mol wt 50.6 kDa
observed mol wt 55-60 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Asp 34 is the predicted N-terminus.)
embalagem
pkg of 10 μg
Impurezas
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... VEGFR1(2321)
Descrição geral
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3