SRP5038
HGK (1-328), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinônimo(s):
FLH21957, FLJ10410, FLJ20373, FLJ90111, KIAA0687, MAP4K4, NIK
About This Item
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
linha de produto
PRECISIO® Kinase
Ensaio
≥70% (SDS-PAGE)
forma
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
46-62 nmol/min·mg
peso molecular
~64 kDa
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MAP4K4(9448)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1