SRP3064
IGF-Binding Protein 4 human
recombinant, expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Sinônimo(s):
HT29-IGF-BP, IBP-4, colon cancer cell growth inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in (BTI-Tn-5B1-4) High-5 Insect Cells
Ensaio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
peso molecular
25.8 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IGFBP4(3487)
Descrição geral
Recombinant human IGF-BP4 is a 25.7kDa protein consisting of 237 amino acid residues including the IGF-BP domain and thyroglobulin type-I domain.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3