Key Documents
SRP0623
Sigma-Aldrich
CD39, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
ENTP1, Ecto-ATPase 1, Ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, NTPDase 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.26
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma
frozen liquid
peso molecular
51 kDa
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ENTPD1(953)
Descrição geral
Human CD39, also known as Cluster of Differentiation 39, GenBank Accession number NM_001776, a.a. 38-478 with C-terminal His-tag. MW = 51 kDa, expressed in an HEK293 expression system. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
forma física
Aqueous solution
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1