SRP0391
PRMT9 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥30% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Histone-arginine N-methyltransferase 9, protein arginine N-methyltransferase 9
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥30% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
95.9 kDa
embalagem
pkg of 20 μg
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... FBXO11(80204)
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1