SRP0336
SYK Catalytic Subunit active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
p72-Syk, spleen tyrosine kinase
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
≥60% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
atividade específica
≥139 pmol/min-μg
peso molecular
58 kDa
embalagem
pkg of 10 μg
técnica(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SYK(6850)
Descrição geral
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1