SRP0119
Sirtuin 5 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥50% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-5, SIR2L5, SIRT5, sir2-like 5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥50% (SDS-PAGE)
forma
aqueous solution
peso molecular
59.8 kDa
embalagem
pkg of 100 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
>0.02 mg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... SIRT5(23408)
Descrição geral
Human Sirtuin 5, GenBank Accession No. NM_012241), full length with N-terminal ST tag, MW = 59.8kDa, expressed in Escherichia coli expression system.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3