SML4070
Dihydromyricetin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+)-Ampelopsin, (+)-Dihydromyricetin, (2R,3R)-3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, Ampelopsin, DHM
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3