Key Documents
SML3734
Sigma-Aldrich
AO-159
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3,6,7-Tetramethyl 9-(4-methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylate, 9-(4-Methoxyphenyl)-1,4,8-trithiaspiro[4.5]deca-2,6,9-triene-2,3,6,7-tetracarboxylic acid 2,3,6,7-tetramethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20O9S3
Número CAS:
Peso molecular:
524.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
AO-159 is a cell penetrant and potent pan-HMT (pan- Histone Methyltransferase) inhibitor that effectively inhibit the enzymatic activity of both G9a and Suv39H1 enzymes. AO-159 potently reduces the levels of H3K9me1, H3K9me2, and H3K9me3 in COS7 cells. In inhibits the five histone H3K9 methylating enzymes Suv39H1, Suv39H2, SETDB1, G9a, and GLP at low micromolar concentrations.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3