Key Documents
SML3262
Sigma-Aldrich
TG11-77 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((4,6-dimethylpyridin-2-yl)amino)- N-(2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)ethyl)pyrimidine-5-carboxamide Hydrochloride, 2-[(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)amino]-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]- 5-pyrimidinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H24N6O·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
436.94
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
TG11-77 is a brain-permeable, water soluble, highly potent, and selective EP2 receptor antagonist. TG11-77 suppress inflammatory gene expression induced by EP2 activation in a microglial cell line. TG11-77 is useful for study CNS diseases in rodent models.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3