SML2716
Pitolisant hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl]piperidine hudrochloride, 1-{3-[3-(4-Chlorophenyl)propoxy]propyl}piperidine hydrochloride, 3-(4-Chlorophenyl)propyl 3-piperidinopropyl ether hydrochloride, BF 2649, BF2.649, Ciproxidine, Tiprolisant
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1)CCCOCCCN2CCCCC2.Cl
InChI
1S/C17H26ClNO.ClH/c18-17-9-7-16(8-10-17)6-4-14-20-15-5-13-19-11-2-1-3-12-19;/h7-10H,1-6,11-15H2;1H
chave InChI
XLFKECRRMPOAQS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)