SML1101
Nedocromil sodium
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Ethyl-6,9-dihydro-4,6-dioxo-10-propyl-4H-pyrano[3,2-g]quinoline-2,8-dicarboxylic acid sodium salt, Nedocromil disodium salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, white to beige to brown
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H17NO7.2Na/c1-3-5-9-16-10(13(21)7-12(18(23)24)20(16)4-2)6-11-14(22)8-15(19(25)26)27-17(9)11;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
JQEKDNLKIVGXAU-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3