SML0603
Lixivaptan
≥96% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3-Chloro-4-(5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-10(11H)-ylcarbonyl)phenyl]-5-fluoro-2-methylbenzamide, VPA 985, WAY-VPA 985
About This Item
Produtos recomendados
descrição
4% w/w in ethyl acetate
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C27H21ClFN3O2/c1-17-8-9-19(29)13-23(17)26(33)30-20-10-11-22(24(28)14-20)27(34)32-16-21-6-4-12-31(21)15-18-5-2-3-7-25(18)32/h2-14H,15-16H2,1H3,(H,30,33)
chave InChI
PPHTXRNHTVLQED-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to vasopressin and oxytocin receptors for your research needs.