SML0213
MC2050 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[2-(4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl)ethylsulfanyl]-3H-quinazolin-4-one dihydrochloride hydrate
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl.Cl.O=C1NC(SCCN2CCN(CC2)c3ccccn3)=Nc4ccccc14
InChI
1S/C19H21N5OS.2ClH.H2O/c25-18-15-5-1-2-6-16(15)21-19(22-18)26-14-13-23-9-11-24(12-10-23)17-7-3-4-8-20-17;;;/h1-8H,9-14H2,(H,21,22,25);2*1H;1H2
chave InChI
LMZZPRHHBPFDGE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to caspases for your research needs.