Key Documents
SMB00198
Sigma-Aldrich
Conifegrol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
O-geranylconiferyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
316.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\CO)ccc1OC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C20H28O3/c1-16(2)7-5-8-17(3)12-14-23-19-11-10-18(9-6-13-21)15-20(19)22-4/h6-7,9-12,15,21H,5,8,13-14H2,1-4H3/b9-6+,17-12+
chave InChI
UJQXYSRVSXKEES-YIERNNEGSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
H Shibuya et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2325-2330 (1992-09-01)
Two new phenylpropanoids, named O-geranylsinapyl alcohol (1) and O-geranylconiferyl alcohol (2), and a new acid amide, named hazeleamide (3), were isolated from the bark of Fagara rhetza (Rutaceae), an Indonesian medicinal plant from Flores Island, Indonesia. The chemical structures of