Key Documents
SBP4123
Sigma-Aldrich
STIM2 (AB1) Blocking Peptide for PRS4123
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
forma
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
18 amino acids near the carboxy terminus of human STIM2.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS4123.