SAB5702653
Anti-VASP Antibody, clone 6Q3M0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
VASP, vasodilator-stimulated phosphoprotein
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6Q3M0, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
47 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.56 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSETVICSSRATVMLYDDGNKRWLPAGTGPQAFSRVQIYHNPTANSFRVVGRKMQPDQQVVINCAIVRGVKYNQATPNFHQWRDARQVWGLNFGSKEDAA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VASP(7408)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1