Key Documents
SAB5700140
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A22 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
EIEE3, GC-1, GC1, NET44, SLC25A22
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
3.4 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
This gene encodes a mitochondrial glutamate carrier. Mutations in this gene are associated with early infantile epileptic encephalopathy. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified.[provided by RefSeq, Jul 2010]
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 128-188 of human SLC25A22 (NP_078974.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1