SAB5300085
Monoclonal Anti-HSP90AB1 antibody produced in mouse
clone 5G4, ascites fluid
Sinônimo(s):
D6S182, FLJ26984, HSP90B, HSPC2, HSPCB
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5G4, monoclonal
peso molecular
84 kDa
reatividade de espécies
monkey, mouse, rat, human
técnica(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90AB1(3326)
Imunogênio
Mouse monoclonal antibody raised against HSP90AB1
forma física
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3