SAB5201338
Monoclonal Anti-Protocadherin Gamma (Pan) antibody produced in mouse
clone S159-5, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-PCDH
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S159-5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 100 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pcdhga1(93709)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1