SAB5200059
Monoclonal Anti-KCNA2 antibody produced in mouse
clone S14-16, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-HBK5, Anti-HUKIV, Anti-Kca12, Anti-Kv1.2 K+ channel, S14-16, Anti-MK2, Anti-NGK1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
S14-16, monoclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
antigen predicted mol wt 80 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse, zebrafish
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNA2(3737)
mouse ... Kcna2(16490)
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1