SAB4701143
Monoclonal Anti-CD133-APC antibody produced in mouse
clone 293C3
Sinônimo(s):
AC133, PROM1, PROML1, Prominin, STGD4
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
293C3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NM_001163577
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PROM1(8842)
Descrição geral
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2