Key Documents
SAB4701054
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD95 antibody produced in mouse
clone EOS9.1
Sinônimo(s):
ALPS1A, APO-1, APT1, FAS1, FASTM
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
EOS9.1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
nº de adesão
P25445
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAS(355)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody EOS9.1 recognizes CD95 (Fas/APO-1), a 46 kDa glycoprotein of the tumour necrosis factor/nerve growth factor (TNF/NGF) receptor superfamily, expressed on a variety of normal and neoplastic cells.
Imunogênio
P815 cells transfected with human CD95
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.