SAB4502910
Anti-TACC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KIAA1103, transforming acidic coiled-coil-containing protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 87 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TACC1(6867)
Descrição geral
The gene TACC1 (transforming acidic coiled-coil containing protein 1) is mapped to human chromosome 8p11. It is highly expressed during embryogenesis and is weakly expressed in differentiated tissues. TACC1 belongs to the TACC family of proteins and localizes in the nucleus.
Imunogênio
Immunogen Range: 11-60
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade