Key Documents
SAB4500640
Sigma-Aldrich
Anti-GPR156 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
G-protein coupled receptor PGR28, GABAB-related G-protein coupled receptor, GABABL, GPR156, Probable G-protein coupled receptor 156
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 89 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GP156(165829)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Anti-GPR156 Antibody detects endogenous levels of total GPR156 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GPR156.
Immunogen Range: 501-550
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.