SAB4500535
Anti-CTBP2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
C-terminal binding protein 2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 48 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTBP2(1488)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 396-445
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?