SAB4300232
Anti-phospho-GRIA2 (pSer880) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-GLUR2 antibody produced in rabbit, Anti-GLURB antibody produced in rabbit, Anti-GluR-K2 antibody produced in rabbit, Anti-HBGR2 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~100 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(I-E-SP-V-K)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer880)
Informações sobre genes
human ... GRIA2(2891)
Imunogênio
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1