Key Documents
SAB3700394
Sigma-Aldrich
Anti-Guinea Pig IgG (H+L), F(ab′)2 fragment-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ALP, Alk Phos
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
alkaline phosphatase conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
guinea pig
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Guinea Pig IgG coupled to agarose beads followed by pepsin digestion and chromatographic separation. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Alkaline Phosphatase, Anti-Goat Serum, Guinea Pig IgG and Guinea Pig Serum. No reaction was observed against Anti-Pepsin or Anti-Goat IgG F(c).
Imunogênio
Guinea Pig IgG whole molecule
propriedades físicas
Antibody format: IgG F(ab′)2
forma física
Supplied in 0.05 M Tris Chloride, 0.15M Sodium Chloride, 0.001M Magnesium Chloride, 0.0001M Zinc Chloride, 50% (v/v) Glycerol; pH 8.0
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1