Key Documents
SAB2108735
Sigma-Aldrich
Anti-TRIM72
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-MG53
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
horse, rat, human, bovine, pig
concentração
0.5-1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
nº de adesão
NM_001008274
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRIM72(493829)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TRIM72
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRIM72 belongs to the TRIM/RBCC family. It contains 1 B box-type zinc finger and 1 B30.2/SPRY domain and 1 RING-type zinc finger. The function of TRIM72 remains unknown.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: LEELTFDPSSAHPSLVVSSSGRRVECSEQKAPPAGEDPRQFDKAVAVVAH
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Clothilde Philouze et al.
PloS one, 16(2), e0245179-e0245179 (2021-02-11)
In type 2 diabetes (T2D), both muscle and liver are severely resistant to insulin action. Muscle insulin resistance accounts for more than 80% of the impairment in total body glucose disposal in T2D patients and is often characterized by an