SAB2100012
Anti-ABCC8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-ABC36, Anti-ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 8, Anti-HHF1, Anti-HI, Anti-HRINS, Anti-MRP8
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
177 kDa
reatividade de espécies
human, pig, dog, rabbit, rat, mouse, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ABCC8(6833)
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3