SAB1412808
Monoclonal Anti-TRAK1 antibody produced in mouse
clone 1C5, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-OIP106
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C5, monoclonal
peso molecular
antigen 36.85 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão GenBank
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TRAK1(22906)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Sequence
MSLRDKGGEEECFEYDCQDEERKPTHRQHDTQDLLEEVLCAERVGQMTKTYNDIDAVTRLLEEKERDLELAARIGQSLLKKNKTLTERNELLEEQVEHIRE
Características e benefícios
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3