SAB1412529
ANTI-SYN1 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
SYN1, SYN1a, SYN1b, SYNI
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 35.53 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYN1(6853)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
EIFGGLDICAVEALHGKDGRDHIIEVVGSSMPLIGDHQDEDKQLIVELVVNKMAQALPRQRQRDASPGRGSHGQTPSPGALPLGRQTSQ
forma física
Not finding the right product?